Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
30716.09EA 94.6 EUR InStock
30716.09
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formule: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254,27 g/mol
Point de fusion: ∼ 319 °C (déc.)
Densité: 1,03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011532
Numéro CAS: 17476-04-9
EINECS: 241-490-8
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité