Carnauba wax
Fournisseur: Thermo Scientific
31117.30 31117.A1 31117.A7
31117.30EA 45.4 EUR InStock
31117.30 31117.A1 31117.A7
Carnauba wax
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9 Physical Form: Flakes Density: 0.990-0.999 Refractive Index: 1.4500 Odour: Odourless Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD00130724
Point de fusion: 82…86 °C
Densité: 0.990…0.999 g/mL
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130724
Numéro CAS: 8015-86-9
EINECS: 232-399-4
Merck Index: 14,1846
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité