Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
31124.22EA 310 EUR InStock
31124.22 31124.06 31124.14 31124.36
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Formule: K₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
MW: 491,26 g/mol
Densité: 2,133
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150450
Numéro CAS: 5936-11-8
EINECS: 238-954-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité