Nickel sur silice-alumine à utiliser comme catalyseur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31276.14EA 36.3 EUR InStock
31276.14 31276.22 31276.06
Nickel sur silice-alumine à utiliser comme catalyseur
Nickel
Formule: Ni
MW: 58,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité