L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Insulating tubes, ceramic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
31475.DR 31476.DR 31476.DT 31479.DR 31479.DW 31492.DR 31475.DT 31475.DW 31485.DR 31485.DW 31487.DR 31487.DW
31475.DREA 35.9 EUR InStock
31475.DR 31476.DR 31476.DT 31479.DR 31479.DW 31492.DR 31475.DT 31475.DW 31485.DR 31485.DW 31487.DR 31487.DW
Insulating tubes, ceramic
Tuyaux Transfer Tubing
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité