Ceramic tubes, both ends open
Fournisseur: Thermo Scientific
31606.EH 31606.EO 31609.EH
31606.EHEA 282 EUR InStock
31606.EH 31606.EO 31609.EH
Ceramic tubes, both ends open
Tuyaux Transfer Tubing
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL24.
Slightly porous, good resistance to thermal shock, extremely good creep strength.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité