Ceramic tubes, both ends open, thin wall
Fournisseur: Thermo Scientific
31706.DR 31706.DM 31708.DM 31708.DR 31708.DW 31709.DM 31709.DR 31709.DW
31706.DREA 59.9 EUR InStock
31706.DR 31706.DM 31708.DM 31708.DR 31708.DW 31709.DM 31709.DR 31709.DW
Ceramic tubes, both ends open, thin wall
Tuyaux Transfer Tubing
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité