Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tripropylene glycol
31798.AK 31798.K2 31798.K7
31798.AKEA 33.8 EUR InStock
31798.AK 31798.K2 31798.K7
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
CAS No.: 24800-44-0 Molecular Formula: HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH Formula Weight: 192.25 Physical Form: Liquid Density: 1.018 Refractive Index: 1.4443 Odour: Odourless Boiling Point: 268° MDL No.: MFCD00014405
Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C
Densité: 1.018
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014405
Numéro CAS: 24800-44-0
EINECS: 246-466-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité