Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade I 58 angstroms
Fournisseur: Thermo Scientific
11502.A7 11502.30
11502.A7EA 342 EUR InStock
11502.A7 11502.30
Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade I 58 angstroms
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: -60 Mesh Powder, S.A. 150m2/g Odour: Odourless Melting Point: 2045° MDL No.: MFCD00003424
Suggested for the separation of certain steroids, alkaloids, hydrocarbons, esters, aldehydes, alcohols and weak organic acids and bases. It is usually used with non-aqueous solutions
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 14,356
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité