Huile minérale blanche (pétrole)
Fournisseur: Thermo Scientific
31911.D9EA 350 EUR InStock
31911.D9 31911.A1
Huile minérale blanche (pétrole)
Huile minérale blanche (pétrole)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité