Zinc protoporphyrin ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
32068.MAEA 65.2 EUR InStock
32068.MA 32068.01 32068.MF
Zinc protoporphyrin ≥96%
Zinc protoporphyrin
Formule: C₃₄H₃₂N₄O₄Zn
MW: 626,034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011612
Numéro CAS: 15442-64-5
EINECS: 239-455-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité