Boron phosphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
32562.22 32562.36
32562.22EA 161 EUR InStock
32562.22 32562.36
Boron phosphate
Boron phosphate
CAS No.: 13308-51-5 Molecular Formula: BPO4 Formula Weight: 105.79 Physical Form: Powder Density: 2.81 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1400° MDL No.: MFCD00011318
Formule: BO₄P
MW: 105,78 g/mol
Point de fusion: >1400 °C
Densité: 2.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011318
Numéro CAS: 13308-51-5
EINECS: 236-337-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité