Fish spine beads, AL23
Fournisseur: Thermo Scientific
32905.KX 32906.KX 32907.KX 32908.KX
32905.KXEA 162 EUR InStock
32905.KX 32906.KX 32907.KX 32908.KX
Fish spine beads, AL23
Perles Billes en céramique
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité