Boats, ceramic, AL23
Fournisseur: Thermo Scientific
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
33171.KFEA 62 EUR InStock
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
Boats, ceramic, AL23
Nacelles Nacelles de combustion
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité