Combustion trays, ceramic, AL23
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33184.KFEA 118 EUR InStock
33184.KF 33183.KF 33185.KF 33186.KF
Combustion trays, ceramic, AL23
Nacelles Nacelles de combustion
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité