(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer dimère ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium (III) dimer, [Rh(Cp-)Cl2]2, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer
33657.03 33657.MD
33657.03EA 684 EUR InStock
33657.03 33657.MD
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer dimère ≥99%
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dichloride dimer
Purity: 99% CAS No.: 12354-85-7 Molecular Formula: C10H15Cl4Rh2 Formula Weight: 618.08 Physical Form: Powder Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00061552
Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Rh₂
MW: 618,07 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061552
Numéro CAS: 12354-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité