o-Carborane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
35131.04 35131.09 35131.ME
35131.04EA 328 EUR InStock
35131.04 35131.09 35131.ME
o-Carborane ≥98%
o-Carborane
Purity: 98% CAS No.: 16872-09-6 Molecular Formula: C2H12B10 Formula Weight: 144.25 Physical Form: Powder Density: 0.95 Appearance: White Melting Point: 285-287° Solubility: Insoluble in water UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00012169
Formule: C₂H₁₂B₁₀
MW: 144,23 g/mol
Point de fusion: 285…287 °C
Densité: 0.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012169
Numéro CAS: 16872-09-6
EINECS: 240-897-8
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité