Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
35445.02 35445.04
35445.02EA 46.8 EUR InStock
35445.02 35445.04
Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
CAS No.: 75965-35-4 Molecular Formula: C24H20BLi.3C4H10O2 Formula Weight: 595.54 (326.18anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to off-white UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00013311
Formule: C₂₄H₂₀BLi.3C₄H₁₀O₂
MW: 596,531 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013311
Numéro CAS: 75965-35-4
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité