Sulfate, solution étalon pour chromatographie ionique, Specpure®, SO₄-² 1000 µg/ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35547.AEEA 154 EUR InStock
35547.AE 35547.AP
Sulfate, solution étalon pour chromatographie ionique, Specpure®, SO₄-² 1000 µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards de sulfate
Molecular Formula: K₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00145343
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité