Bromide, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Br- 1000µg/ml
Fournisseur: Thermo Scientific
35552.AE 35552.AP
35552.AEEA 157 EUR InStock
35552.AE 35552.AP
Bromide, Ion chromatography standard solution, Specpure®, Br- 1000µg/ml
Étalons Étalons anioniques Standards de bromure
Molecular Formula: KBr in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134172
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité