Brucine sulphate heptahydrate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36249.14EA 129 EUR InStock
36249.14
Brucine sulphate heptahydrate ACS
Brucine sulphate heptahydrate
Applications: Resolving agent
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 887,01 g/mol
Point de fusion: 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013472
Numéro CAS: 60583-39-3
EINECS: 225-432-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,1455
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité