2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
36256.36EA 470 EUR InStock
36256.36 36256.22
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt ≥97%
2-Hydroxy-2-propanesulphonic acid monosodium salt
Formule: C₃H₇NaO₄S
MW: 162,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031395
Numéro CAS: 540-92-1
EINECS: 208-761-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité