Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound with 1,5-diphenylcarbohydrazide ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36442.09 36442.18
36442.09EA 62.6 EUR InStock
36442.09 36442.18
Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound with 1,5-diphenylcarbohydrazide ACS
Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound with 1,5-diphenylcarbohydrazide
CAS No.: 10329-15-4 Molecular Formula: C6H5N=NCONHNHC6H5.C6H5NHNHCONHNHC6H5 Formula Weight: 482.55 Physical Form: Powder Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 154-156° Beilstein Reference: 6110063 MDL No.: MFCD00013218
Formule: C₂₆H₂₆N₈O₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013218
Numéro CAS: 10329-15-4
Merck Index: 14,3322
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité