Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
36750.AEEA 190 EUR InStock
36750.AE
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3, Specpure®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
For US EPA Clean Water Act.
  • 6 Analytes
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD02091710
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité