Palladium 3% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre catalyseur d'hydrogénation, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38296.06 38296.14 38296.22
38296.06EA 65 EUR InStock
38296.06 38296.14 38296.22
Palladium 3% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre catalyseur d'hydrogénation, réduit
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: 900-1100m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité