Palladium 10% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, non réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38305.06 38305.14 38305.22
38305.06EA 179 EUR InStock
38305.06 38305.14 38305.22
Palladium 10% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, non réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité