Palladium 20% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, coquille d'œuf, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38306.14EA 0 EUR InStock
38306.14 38306.22 38306.06
Palladium 20% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, coquille d'œuf, réduit
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité