Palladium 20% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
38308.04EA 149 EUR InStock
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
Palladium 20% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité