Platine 1% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38312.14EA 245 EUR InStock
38312.14
Platine 1% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Platine
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité