Cuivre ≥99.9% (base métaux), tube 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Fournisseur: Thermo Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 89.4 EUR InStock
13471.RM 13471.RN
Cuivre ≥99.9% (base métaux), tube 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité