Iridium 0,5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38327.22EA 1020 EUR InStock
38327.22 38327.14 38327.06
Iridium 0,5% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Iridium
Formule: Ir
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité