Ruthénium 0,5% sur carbone, en grenailles
Fournisseur: Thermo Scientific
38332.14 38332.22
38332.14EA 255 EUR InStock
38332.14 38332.22
Ruthénium 0,5% sur carbone, en grenailles
Ruthénium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 1325
ADR: ,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité