Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
38367.36EA 210 EUR InStock
38367.36 38367.22
Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, Qualité Réactif
Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate
Formule: H₈CeN₇O₁₅·4H₂O
MW: 558,28 g/mol (486,22 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210608
Numéro CAS: 13083-04-0
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité