Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
38585.06EA 622 EUR InStock
38585.06 38585.03
Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III)
Formule: C₁₅H₁₅Gd
MW: 352,535 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145476
Numéro CAS: 1272-21-5
EINECS: 215-046-9
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité