Sulfur in diesel fuel standard solutions, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
38769.AE 38773.AE 41698.AE 38778.AE 38765.AE 38771.AE 38774.AE 38776.AE 38777.AE 41697.AE 38764.AE 38766.AE 38767.AE 38768.AE 38770.AE 38780.AE 41699.AE
38769.AEEA 139 EUR InStock
38769.AE 38773.AE 41698.AE 38778.AE 38765.AE 38771.AE 38774.AE 38776.AE 38777.AE 41697.AE 38764.AE 38766.AE 38767.AE 38768.AE 38770.AE 38780.AE 41699.AE
Sulfur in diesel fuel standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Specpure® calibration standards, designed specifically for the analysis of sulphur in petroleum products by X-ray fluorescence spectrometry.
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01095233
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité