Trichlorure de lanthane 1% La (La2O3) dans l'acide chlorhydrique, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lanthane (III) chlorureLanthane trichlorure
39036.APEA 381 EUR InStock
39036.AP
Trichlorure de lanthane 1% La (La2O3) dans l'acide chlorhydrique, Specpure®
Trichlorure de lanthane
Releasing Agent Solution
Formule: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
EINECS: 231-595-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité