Nickel (II) nitrate 1% Ni(NO3)2 dans l'acide nitrique 2%, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dinitrate de nickel
39043.AEEA 123 EUR InStock
39043.AE
Nickel (II) nitrate 1% Ni(NO3)2 dans l'acide nitrique 2%, Specpure®
Nickel (II) nitrate
Matrix Modifier Solution
Formule: N₂NiO₆
MW: 182,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011139
Numéro CAS: 13138-45-9
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité