Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39174.22 39174.14
39174.22EA 246 EUR InStock
39174.22 39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 2233-42-3 Molecular Formula: C32H60O8Zr Formula Weight: 664.04 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Viscous liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Amber MDL No.: MFCD00072684
Formule: C₃₂H₆₀O₈Zr
MW: 664,048 g/mol
Point d'éclair: >93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072684
Numéro CAS: 2233-42-3
EINECS: 218-776-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité