Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue
39259.14 39259.22
39259.14EA 53.2 EUR InStock
39259.14 39259.22
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8 Molecular Formula: C18Fe7N18 Formula Weight: 859.25 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135663
Formule: C₁₈Fe₇N₁₈
MW: 859,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135663
Numéro CAS: 14038-43-8
EINECS: 237-875-5
Merck Index: 14,7910
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité