Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
39262.03 39262.06
39262.03EA 48 EUR InStock
39262.03 39262.06
Iron(II) phthalocyanine ≥96%
Iron(II) phthalocyanine
Purity: 96% CAS No.: 132-16-1 Molecular Formula: C32H16FeN8 Formula Weight: 568.38 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00015953
Formule: C₃₂H₁₆FeN₈
MW: 568,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015953
Numéro CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité