Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) (≥39,9% Rh)
Fournisseur: Thermo Scientific
39288.03 39288.MD
39288.03EA 1140 EUR InStock
39288.03 39288.MD
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) (≥39,9% Rh)
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS No.: 12082-47-2 Molecular Formula: C9H15O2Rh Formula Weight: 258.13 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Solubility: Soluble in dichloromethane, chloroform MDL No.: MFCD00015354
Formule: C₉H₁₆O₂Rh
MW: 259,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015354
Numéro CAS: 12082-47-2
EINECS: 235-147-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité