Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

39291.03EA 743 EUR InStock
39291.03
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥99%
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer


Formule: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 388,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013206
Numéro CAS: 12081-16-2
EINECS: 235-145-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité