Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39295.MDEA 279 EUR InStock
39295.MD 39295.06 39295.03
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Formule: C₇H₈O₄Rh
MW: 259,04 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009884
Numéro CAS: 14874-82-9
EINECS: 238-947-9
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité