magnesium pyrophosphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39317.18 39317.30 39317.A1
39317.18EA 64.7 EUR InStock
39317.18 39317.30 39317.A1
magnesium pyrophosphate
magnesium pyrophosphate
CAS No.: 13446-24-7 Molecular Formula: Mg2P2O7 Formula Weight: 222.57 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00049482
Formule: Mg₂O₇P₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049482
Numéro CAS: 13446-24-7
EINECS: 236-595-0
Merck Index: 14,5684
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité