Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

Dans une ampoule sous argon

39323.03EA 123 EUR InStock
39323.03
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Tris(isopropylcyclopentadienyl)lanthanum(III)


Formule: C₂₄H₃₃La
MW: 460,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145482
Numéro CAS: 68959-87-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité