Lead(II) metaborate monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39339.14EA 103 EUR InStock
39339.14 39339.22
Lead(II) metaborate monohydrate
Lead(II) metaborate monohydrate
Formule: B₂O₄Pb·H₂O
MW: 310,81 g/mol (292,81 anhy)
Point de fusion: 160 °C (-H₂O)
Densité: 5,598
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049504
Numéro CAS: 10214-39-8
EINECS: 238-762-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité