Lithium periodate dihydrate, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39355.18EA 71.4 EUR InStock
39355.18 39355.30
Lithium periodate dihydrate, Qualité Réactif
Lithium periodate dihydrate
Formule: LiIO₄·2H₂O
MW: 233,87 g/mol (197,84 anhy)
Point de fusion: >370 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049474
Numéro CAS: 21111-84-2
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité