Bis(cyclopentadienyl)molybdenum dichloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
conditionné sous argon
39393.02EA 142 EUR InStock
39393.02 39393.04
Bis(cyclopentadienyl)molybdenum dichloride ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)molybdenum dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Mo
MW: 297,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009948
Numéro CAS: 12184-22-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité