Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39402.04EA 679 EUR InStock
39402.04 39402.02
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron
Formule: C₁₁H₈FeO₃
MW: 244,03 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001755
Numéro CAS: 12093-05-9
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité