Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

39411.02EA 298 EUR InStock
39411.02
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)


Formule: C₇H₇IrO₄
MW: 347,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049135
Numéro CAS: 14023-80-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité